Hlavní dokumenty
544914
Sigma-Aldrich
IR-775 chloride
Dye content ~90 %
Synonyma:
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H36Cl2N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
519.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Quality Level
composition
Dye content, ~90%
mp
208-215 °C (lit.)
λmax
775 nm
SMILES string
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C32H36ClN2.ClH/c1-31(2)24-14-7-9-16-26(24)34(5)28(31)20-18-22-12-11-13-23(30(22)33)19-21-29-32(3,4)25-15-8-10-17-27(25)35(29)6;/h7-10,14-21H,11-13H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BPSIJFMUSNMMAL-UHFFFAOYSA-M
Features and Benefits
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.