Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
C#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H10/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h1,3-11H
InChI key
FMKVRRYQWWPOAL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c