Hlavní dokumenty
425982
Sigma-Aldrich
IR-792 perchlorate
Dye content 99 %
Synonyma:
2-[2-[3-[(1,3-Dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-2-(phenylthio)-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium perchlorate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H49ClN2O4S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
713.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
composition
Dye content, 99%
Quality Level
mp
201-203 °C (lit.)
λmax
792 nm
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Sc6ccccc6
InChI
1S/C42H49N2S.ClHO4/c1-7-29-43-36-23-14-12-21-34(36)41(3,4)38(43)27-25-31-17-16-18-32(40(31)45-33-19-10-9-11-20-33)26-28-39-42(5,6)35-22-13-15-24-37(35)44(39)30-8-2;2-1(3,4)5/h9-15,19-28H,7-8,16-18,29-30H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
IJYUKSSLCNLVNM-UHFFFAOYSA-M
Application
IR laser dye
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)