425311
IR-780 iodide
Dye content ≥95 %
Synonyma:
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-propyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-3,3-dimethyl-1-propylindolium iodide
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
Quality Level
composition
Dye content, ≥95%
mp
232-234 °C (lit.)
λmax
780 nm
SMILES string
[I-].CCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](CCC)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C36H44ClN2.HI/c1-7-24-38-30-18-11-9-16-28(30)35(3,4)32(38)22-20-26-14-13-15-27(34(26)37)21-23-33-36(5,6)29-17-10-12-19-31(29)39(33)25-8-2;/h9-12,16-23H,7-8,13-15,24-25H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IRPKBYJYVJOQHQ-UHFFFAOYSA-M
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?