Hlavní dokumenty
523860
Sigma-Aldrich
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
About This Item
Lineární vzorec:
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
188.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
70-74 °C (lit.)
functional group
aldehyde
amine
nitrile
SMILES string
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
InChI key
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)