Merck
918369
4-Aminobenzaldehyde
greener alternative
Synonyma:
4-Formylaniline, p-Aminobenzaldehyde, p-Formylaniline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.14
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1362885
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
greener alternative product score
old score: 30
new score: 21
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
functional group
aldehyde
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,8H2
InChI key
VATYWCRQDJIRAI-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles "Atom Economy", “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstocks”. Click here to view its DOZN scorecard.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)