Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 000,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 640,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3C6H2CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-598-2
Beilstein/REAXYS Number:
1956051
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
2 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
115-120 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1c(OC)cc(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde was used in the preparation and characterization of three RNA-specifc fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It was used as starting reagent for the regioselective synthesis of new (+/-)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumarins.
1 of 1
Tato položka | |
|---|---|
| description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form - |
| mp 115-120 °C (lit.) | mp 72-74 °C (lit.) |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?