51560
Heptacosane
≥98.0% (GC)
Synonyma:
n-Heptacosane
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98.0% (GC)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
InChI key
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
248.0 °F - closed cup
flash_point_c
120 °C - closed cup