Merck
134457
Docosane
99%
Synonyma:
n-Docosane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)20CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-121-5
Beilstein/REAXYS Number:
1702206
MDL number:
eCl@ss:
32150101
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
10.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
99%
form
solid
bp
369 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Docosane was used to investigate commercially available waxes in the form of thin disc samples as possible diffraction intensity standards for macromolecular crystallography synchrotron beamlines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docosane
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)