Hlavní dokumenty
499943
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid
≥95%
Synonyma:
2-Benzofuranboronic acid, Benzofuran-2-ylboronic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7BO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
161.95
Beilstein/REAXYS Number:
1637889
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7BO3/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-5,10-11H
InChI key
PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.