Merck
512168
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
Synonyma:
3-Furanboronic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H5BO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.89
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChI key
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)