Přeskočit na
496758
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate
Synonyma:
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) acid phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate, Di(2-methacryloyloxyethyl) phosphate, Di-2-methacryloyloxyethyl acid phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 350,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O]2P(O)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
251-040-2
MDL number:
1 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
Quality Segment
bp
221 °C (lit.)
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
InChI key
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) is a hydrophilic monomer with two polymerizable methacrylate groups and a centrally placed phosphate group. In presence of an acid, it can undergo spontaneous polymerization with a high degree of conversion. It is widely used as a precursor in the synthesis of poly (BMEP), dental resins, hydrogels, and fire-retardant polymer composites.
Application
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) can be used:
  • As a bifunctional crosslinker to synthesize superabsorbent polymers (SAPs) via free radical polymerization. These SAPs can be used for agricultural applications.
  • To prepare self-etching primer formulations for enamel and dentine. Primers with BMEP exhibit good wetting, etching, and penetration in both dentine and enamel.
  • As a precursor to synthesize fire retardant nanocomposites via suspension polymerization.
Features and Benefits
  • Presence of dimethacrylate groups enables cross-linking and improves copolymerization.
  • Hydrophilicity and short carbon chains can enhance wetting.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4549742378251138008
description
-
description
-
description
97%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
density
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
bp
221 °C (lit.)
bp
267 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does it used as fire retardant ?
    1 answer
    1. The product's description mentions its use "as a precursor to synthesize fire retardant nanocomposites via suspension polymerization". There is no information indicating that the product as it is shipped is suitable for use directly as a fire retardant.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?