Merck
795739
11-Phosphonoundecyl acrylate
Synonyma:
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H27O5P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
306.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
SMILES string
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
InChI key
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
General description
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups.
Application
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)