Merck
237825
Bis(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Synonyma:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di(2-ethylhexyl) phosphate, HDEHP, HDEHPA, Dioctyl phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
322.42
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-056-4
Beilstein/REAXYS Number:
1712988
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phosphate
SMILES string
CCCCC(CC)COP(O)(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O4P/c1-5-9-11-15(7-3)13-19-21(17,18)20-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16H,5-14H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI key
SEGLCEQVOFDUPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(2-ethylhexyl)phosphate (HDEHP or HDEHPA) is an organophosphorus compound that has quaternarystructure. It can be generally used as lubricant additive, antiwear additive,and surfactants.
Application
Bis(2-ethylhexyl) phosphate is used:
  • To facilitated transport of chromium(III)through activated composite membrane (ACM).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) phosphate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
266.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
130 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)