491276
1-Pentan-d11-ol
98 atom % D
Synonyma:
Pentyl-d11 alcohol
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.911 g/mL at 25 °C
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-GILSBCIXSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?