480819
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Synonyma:
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
optical activity
[α]23/D +15°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
impurities
<3% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
bp
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI key
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
General description
Application
- heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
- enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
- 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
- (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
- 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
- chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.