Merck
74595
(±)-Glycidol
analytical standard
Synonyma:
(±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.08
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-128-3
Beilstein/REAXYS Number:
383562
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.15 (vs air)
vapor pressure
0.9 mmHg ( 25 °C)
assay
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
780 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429-1.437, n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycidol is an aliphatic epoxide which may be used as a stabilizer in the manufacture of vinyl polymers, as an additive for oil and synthetic hydraulic fluids, and also as a diluent in some epoxy resins.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
556-52-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)