Hlavní dokumenty
470554
Sigma-Aldrich
[1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloronickel(II)
97%
Synonyma:
Ni(dppf)Cl2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H28Cl2FeNiP2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
683.98
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].Cl[Ni]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
NSSWUOVWGSDARH-UHFFFAOYSA-L
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.