244988
Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel(0)
Synonyma:
Bis(cyclooctadiene)nickel, Ni(COD)2
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
reaction suitability
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
parameter
temperature sensitive
mp
60 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ni].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-;
InChI key
JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N
Související kategorie
Application
- Oxidative addition reactions
Catalyst for:
- Asymmetric α-arylation and heteroarylation of ketones with chloroarenes
- Cross-coupling reactions
- Regioselective and stereoselective carboxylation/cyclization of allenyl aldehydes under a carbon dioxide atmosphere
- Methyl carboxylation of homopropargylic alcohols
- Stereoselective borylative ketone-diene coupling
- Cycloaddition of benzamides with internal alkynes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Lungs
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Effective Csp2- and Csp-hybridized coupling reactions established for catalysis, expanding to multi-step Csp3-coupling.
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.