Hlavní dokumenty
09193
Sigma-Aldrich
4-Amino-L-phenylalanine hydrochloride
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H12N2O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.66
Beilstein/REAXYS Number:
3657715
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
loss
≤5.0% loss on drying
color
white to faint beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)