461563
(S)-(−)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
optical activity
[α]24/D −61°, c = 2 in ethanol
mp
33-35 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-VIFPVBQESA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.