Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 260,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 080,00 Kč |
O této položce
1 260,00 Kč
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mp
156-158 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc(Cc3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)cc2
InChI
1S/C21H14N2O4/c24-18-9-10-19(25)22(18)16-5-1-14(2-6-16)13-15-3-7-17(8-4-15)23-20(26)11-12-21(23)27/h1-12H,13H2
InChI key
XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?