Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 020,00 Kč |
O této položce
2 020,00 Kč
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
166 °C
functional group
amine, imide, maleimide
SMILES string
Cl.N1(C(=O)C=CC1=O)CCN
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c7-3-4-8-5(9)1-2-6(8)10;/h1-2H,3-4,7H2;1H
InChI key
NJQOCRDPGFWEKA-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 96% | description 97% | description - |
| assay 95% | assay 96% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 166 °C | mp - | mp - | mp 235-237 °C (lit.) |
| form powder | form - | form liquid | form powder |
| functional group amine, maleimide | functional group - | functional group amine | functional group imide, maleimide |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?