Hlavní dokumenty
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H15NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Application
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)