Přeskočit na
240311
Propionic anhydride
≥99%
Synonyma:
Propanoic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CO)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-638-2
Beilstein/REAXYS Number:
507066
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 57.7 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
545 °F
expl. lim.
11.9 %
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), ethanol: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CCC(=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Propionic anhydride (propanoic anhydride) was used in the preparation of α- and β-1-propionyl derivatives of glucopyranose tetra-acetate.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P514782158081910
description
≥99%
description
97%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
ethanol: soluble(lit.), diethyl ether: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.)
solubility
H2O: decomposes (when in contact with water)
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
organic solvents: soluble(lit.), water: soluble(lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
-
mp
−24-−23 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429, n20/D 1.428 (lit.)
refractive index
n20/D 1.386
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic anhydride
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
165.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
74 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
123-62-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. could you provide Grade of the propinicanhydride
    1 answer
    1. This is a research-grade product. It is used as an organic building block in organic synthesis. This product is assigned a quality level of 200. It is intended for research use only. For more information regarding the quality levels within the M-Clarity program see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program