Hlavní dokumenty
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
Synonyma:
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H15P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97.0% (GC/CH)
form
solid
mp
69-72 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
InChI key
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)