Merck
252581
2-Phenylethanethiol
98%
Synonyma:
2-Phenylethyl mercaptan, Phenethyl mercaptan
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2CH2SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
138.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-563-9
Beilstein/REAXYS Number:
1446618
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.560 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl, thiol
SMILES string
SCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10S/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
ZMRFRBHYXOQLDK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Phenylethanethiol serves as a building block in organic synthesis to incorporate a thiol functional group into molecules. Structures of 2-phenylethanethiol and its 1:1 water clusters have been studied using resonant two-photon ionization spectroscopy.
Application
2-Phenylethanethiol has been used:
  • in preparation of biicosahedral Au (25) clusters protected with various types of thiol ligands
  • as derivatization reagent for phosphorylated sequences of peptides, for enhancing ionization efficiency in matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)