Merck
M3302
2-Mercaptobenzothiazole
97%
Synonyma:
2-Benzothiazolethiol, MBT
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-736-8
Beilstein/REAXYS Number:
119484
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
177-181 °C (lit.)
SMILES string
Sc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Mercaptobenzothiazole (MBT) has been used in the synthesis of MBT functionalized mesoporous silica which can be used as an adsorbent for the removal of Hg(II) from aqueous solution.
It can also be used as a:
  • Reference compound in photocatalytic activity tests under UV or visible light irradiation.
  • Starting material for the synthesis of conjugates of 2-MBT for antitubercular activity studies.
  • Starting material for the synthesis of 4-thiazolidinones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptobenzothiazole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)