Přeskočit na
394874
1-(Trimethylsilyl)imidazole
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonyma:
TSIM, N-Trimethylsilylimidazole, TMSI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 520,00 Kč
10 x 1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 480,00 Kč
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 910,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N2Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.26
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-040-3
Beilstein/REAXYS Number:
606148
MDL number:
Assay:
≥94.0%
2 520,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥94.0%
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Trimethylsilyl)imidazole (TMSIM) has high silyl donor ability. It does not react with amino groups and also does not help in formation of enol-ether on unprotected ketone groups. It is useful as a silylating agent for ecdysones, norepinephrine, dopamine, steroids, sugars, sugar phosphates and ketose isomers.
Powerful silylating agent, particularly for alcohols; Synthesis of acyl imidazolides
Application
1-(Trimethylsilyl) imidazole may be used for the synthesis an O-silylated derivative of a hexahomotriazacalix[3]arene. It may also be used for the silylation of Ti-MCM-41 catalyst, to study its effect on the olefin epoxidation with aqueous H2O2, 1-(Trimethylsilyl) imidazole was found to improve the hydrophobicity and the catalytic performance of Ti-MCM-41.
Learn more in the Product Information
Other Notes
Reagent for trimethylsilyl and trimethylsilyl ether.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Trimethylsilyl)imidazole
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)