43697
rac-1,2-Distearoylglycerol
≥99% (GC)
Synonyma:
rac-Glycerol 1,2-distearate, DL-1,2-Distearin
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99% (GC)
mp
72-74 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c