Merck
D1639
Glyceryl 1,3-dipalmitate
≥99%
Synonyma:
α,γ-Dipalmitin, 1,3-Dihexadecanoylglycerol, 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C35H68O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
568.91
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-942-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809772
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤1% 1,2-isomer
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Glyceryl 1,3-dipalmitate has been used as a standard in lipid analysis of feeds and omasal digesta. It has also been used as a standard in identifying sn-1,3 diacylglycerol (DAG) in skeletal muscles.
Biochem/physiol Actions
Glyceryl 1,3-dipalmitate from Lactobacillus paracasei subsp. possesses neuroprotective effects.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)