Merck
M2015
1-Stearoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonyma:
MG(18:0/0:0/0:0)[rac], 1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
358.56
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-664-4
Beilstein/REAXYS Number:
1728685
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
InChI key
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Application
Monostearin (1-Stearoyl-rac-glycerol) is used in the development of drug delivery vehicles such as nanoparticles and microemulsions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Stearoyl-rac-glycerol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
M2015-1G04061834041498
M2015-100MG04061834041481
M2015-5G04061834041504