Key Documents
429287
Sigma-Aldrich
(Dimethylamino)trimethyltin(IV)
technical grade
Synonyma:
Pentamethylstannanamine
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3SnN(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
form
liquid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C2H6N.3CH3.Sn/c1-3-2;;;;/h1-2H3;3*1H3;/q-1;;;;+1
InChI key
HQFPMGPCIKGRON-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Philipp Niermeier et al.
ChemistryOpen, 8(3), 304-315 (2019-03-20)
α,ω-Bis(1,8-dichloroanthracen-10-yl)alkanes with (CH2) n