Přeskočit na
92361
Chlorotrimethylsilane
≥98.0% (GC)
Synonyma:
TMCS, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 140,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 370,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 960,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.64
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-900-5
Beilstein/REAXYS Number:
1209232
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
1 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
6.4 %
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
57 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chlorotrimethylsilane is a chloro-organosilane compound mainly used for silylation reactions.
Application
Chlorotrimethylsilane has been used to silanize glass surface to make them more hydrophobic. It can be used in combination with hexamethyldisilazane for the protection of alcohols by forming trimethylsilyl ethers via silylation reaction. Also used in Fisher Glycosylation
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
923609554189595
description
≥98.0% (GC)
description
puriss., ≥99.0% (GC)
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
reaction suitability
reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
bp
57 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
-18.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-28 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product sold in a Sure/seal bottle?
    1 answer
    1. This product is not packaged with a septum or Sure/Seal. Please see the link below to review product 386529, which is package with Sure/Seal closures.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/386529
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?