Přejít k obsahu
698431
Tetrakis(dimethylamido)tin(IV)
99.9% trace metals basis
Synonyma:
Tin(IV) dimethylamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2N]4Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
295.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
liquid
reaction suitability
core: tin
SMILES string
CN(C)[Sn](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Sn/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI key
WHXTVQNIFGXMSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 50 Tin
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
18.0 °F - closed cup
flash_point_c
-7.8 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1066-77-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)