416738
S-tert-Butyl thioacetate
98%
Synonyma:
1-(tert-Butylsulfanyl)ethan-1-one, S-(1,1-Dimethylethyl) ethanethioate
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Osvědčení o analýze (COA)