Přejít k obsahu
329541
Dicumyl peroxide
98%
Synonyma:
Bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide, Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C6H5C(CH3)2]2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
270.37
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-279-3
Beilstein/REAXYS Number:
2056090
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
9.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15.4 mmHg ( 38 °C)
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
39-41 °C (lit.)
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
InChI key
XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Application
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
  • in vulcanization of rubber
  • as a crosslinking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers
  • in the preparation of polyethylene composites
  • in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. F - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
80-43-3
CAS No.
80-43-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)