261696
Methyl phenyl sulfoxide
≥97%
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥97%
form
crystals
refractive index
n20/D 1.5775 (lit.)
bp
139-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- isotopically labelled 1, 3-dithiane, a useful labeled synthon
- nelfinavir, potent HIV-protease inhibitor
- sulfoximines and in studies on solvent-water partitioning
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.