399205
trans,trans-Farnesyl chloride
97%
Synonyma:
trans,trans-1-Chloro-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(CCl)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C([H])=C(/C)C
InChI
1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
BJVUJIDTICYHLL-YFVJMOTDSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)