F6892
Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC)
Synonyma:
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, FPP
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95% (TLC)
form
methanol:ammonia solution
packaging
vial of 200 μg
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18)/b14-9+,15-11+
InChI key
VWFJDQUYCIWHTN-YFVJMOTDSA-N
Gene Information
rat ... Fnta(25318)
General description
Application
- as a prenylation agonist in human osteogenic sarcoma cells in collagen-based cell invasion assays
- in the prenylation of the hepatocyte growth factor (HGF) in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
- as a substrate in prenyltransferases assay in diatom Haslea ostrearia
Biochem/physiol Actions
Physical form
Actual concentration given on label
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.