Hlavní dokumenty
390267
Sigma-Aldrich
S-Phenyl benzenethiosulfonate
99%
Synonyma:
Benzenethiosulfonic acid S-phenyl ester
About This Item
Lineární vzorec:
C6H5SO2SC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
250.34
Beilstein/REAXYS Number:
1530592
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
mp
36-53 °C (lit.)
functional group
disulfide
SMILES string
O=S(=O)(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-16(14,12-9-5-2-6-10-12)15-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H
InChI key
ATKJLMWDXASAJA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)