Přeskočit na
86833
Tetrabutylammonium phosphate monobasic
99% (T), powder, puriss
Synonyma:
Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 540,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 730,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 400,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 100,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
49 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
339.45
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
226-947-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5196532
2 540,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrabutylammonium phosphate monobasic, puriss., 99% (T)
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99% (T)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
151-154 °C (lit.)
SMILES string
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium phosphate monobasic is a synthetic reagent. It can serve as a pH buffer in various chemical and biological applications.
Application
Tetrabutylammonium phosphate monobasic is the suitable reagent used in the following studies:
  • Resolution of disaccharides reverse-phase ion-pairing HPLC (RPIP-HPLC).
  • Disaccharide analysis of 35S- heparan sulfate (HS).
  • As folding buffer for the dissolution of desalted oligonucleotides.
It may be used as reagent for the analysis of tetrasaccharides and 35S-disaccharides by HPLC. It may also be used in the preparation of monobasic tetrabutylammonium phosphate (TBAP) imprinted polymers.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P0662S2554268100
description
puriss., 99% (T)
description
ACS reagent, ≥99.0%
description
meets USP testing specifications, anhydrous
description
1.0 M in H2O
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
assay
99% (T)
assay
≥99.0%
assay
98.0-103.0% (T)
assay
-
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
151-154 °C (lit.)
mp
252.6 °C (lit.)
mp
-
mp
-
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?