389366
1,3-Dinitrobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
form
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1[2H])[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
WDCYWAQPCXBPJA-RHQRLBAQSA-N
Související kategorie
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)