pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 030,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 980,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
2 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
96%
form
solid
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine (DPTZ) undergoes solvothermal reaction with CuSO4.6H2O and Cu(Ac)2.H2O to afford copper containing coordination polymers. It reacts with enamine derivative of morpholine and 5-,6-,7- and 8-membered cyclic ketones to afford pyridazine derivatives.
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine undergoes solid-state reaction with fullerene C60 by high-speed vibration milling technique. It acts as electron-deficient diene in the inverse electron demand Diels Alder reaction.
Application
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the following studies:
- Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.[1]
- Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.
- Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 96% | assay ≥99% | assay 97% | assay 97% |
| mp 225 °C (dec.) (lit.) | mp 191-193 °C (lit.) | mp 165-168 °C (lit.) | mp −45 °C (lit.) |
| form solid | form - | form powder | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?