600172
Carbon-13C dioxide
35 atom % 13C
Synonyma:
13C Labeled carbon dioxide, 13CO2
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
1.52 (vs air)
isotopic purity
35 atom % 13C
assay
99% (CP)
mp
−78 °C (subl.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
O=[13C]=O
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1
InChI key
CURLTUGMZLYLDI-OUBTZVSYSA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)