388246
Dimethylamine solution
2.0 M in methanol
Synonyma:
N,N-Dimethylamine
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
1.90 -2.20 M (NaOH, titration)
2.0 M in methanol
density
0.775 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Packaging
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes, Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?