377619
D-Threitol
99%
Synonyma:
(2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D −14°, c = 2 in ethanol
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
UNXHWFMMPAWVPI-QWWZWVQMSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?