Merck
A5502
Adonitol
≥99%
Synonyma:
Adonite, Ribitol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H12O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.15
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-685-7
Beilstein/REAXYS Number:
1720524
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
104  °C ((219 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5-
InChI key
HEBKCHPVOIAQTA-ZXFHETKHSA-N
Application
Adonitol (Ribitol), a pentose alcohol, is metabolized to teicholic acids used in the cell walls of gram positive bacteria. Adonitol is often compared to other cell permeating molecules such as formamide, propanediol, and DMSO as a cryopreservation agent.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adonitol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)