Přejít k obsahu
359661
H-Lys(Boc)-OH
≥95%, for peptide synthesis
Synonyma:
Nε-Boc-L-lysine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3COCONH(CH2)4CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417626
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
H-Lys(Boc)-OH, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
optical activity
[α]20/D +18°, c = 1 in acetic acid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
250 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N
General description
H-Lys(Boc)-OH also known as Nε-Boc-L-lysine, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Application
H-Lys(Boc)-OH can be used to prepare pentafluorophenyl esters which further used to synthesize β-peptides.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)