Přeskočit na
226149
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
reagent grade, 98%
Synonyma:
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
1 957,50 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 920,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.34
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
274-102-0
Beilstein/REAXYS Number:
2370068
MDL number:
Assay:
98%
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
98%
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, triflate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI key
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Application
This reagent was used to introduce a bulky tert-butyl dimethylsilyl group onto a cis-bis(alkenyl)oxirane facilitating a room temperature Cope rearrangement to a 2-CF3-4,5-dihydrooxepin.
Together with a thiolane promotes a rapid and efficient chalcogenide-Morita-Baylis-Hillman reaction.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
91741225649279471
description
reagent grade, 98%
description
purum, ≥98.0% (T)
description
99%
description
99%
assay
98%
assay
≥98.0% (T)
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
bp
77 °C/80 mmHg (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.228 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?